Exsickatorplatta
PP, 238 mm
Katalog # 467-2112
Leverantör: KARTELL
Gå till:
Product Details & Documents
Perforerad PP-exsickatorplatta. Lämplig för användning med exsickator 467-2115, 467-2120 och 467-2125. Får endast användas i rumstemperatur, ej lämplig för användning i heta smältdeglar.
Specifikationer
- Ø:238 mm
- Typ:PP
- Seq:03