Urglas
Watch glass, PP, moulded base, 119 mm
Katalog # 216-1140
Leverantör: KARTELL
Gå till:
Product Details & Documents
PP, genomskinlig.
- Hög kemikalieresistens
- Tål upp till 120 °C
- Autoklaverbart
Stabil, med extra bred fot.
Specifikationer
- Ø:119 mm
- Beskrivning:Watch glass, PP, moulded base
- Seq:04