Orders LinkContactUsLinkComponent
Urglas
Urglas
Watch glass, PP, moulded base, 80 mm
Katalog # 216-1136
Leverantör:   KARTELL
Urglas
Katalog # 216-1136
Leverantör:  KARTELL
Urglas
Urglas
Watch glass, PP, moulded base, 80 mm
Price
46,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
PP, genomskinlig.
  • Hög kemikalieresistens
  • Tål upp till 120 °C
  • Autoklaverbart
Stabil, med extra bred fot.
Specifikationer
  • Ø:
    80 mm
  • Beskrivning:
    Watch glass, PP, moulded base
  • Seq:
    02