Urglas
Watch glass, PP, moulded base, 60 mm
216-1134
: KARTELL
PP, genomskinlig.
- Hög kemikalieresistens
- Tål upp till 120 °C
- Autoklaverbart
Stabil, med extra bred fot.
- Ø:60 mm
- Beskrivning:Watch glass, PP, moulded base
- Seq:01