Orders LinkContactUsLinkComponent
EJ SE
8-10 mm, 270 mm, 20x200 mm
  468-1212
 :   KARTELL
EJ SE
  468-1212
 :  KARTELL
EJ SE
EJ SE
8-10 mm, 270 mm, 20x200 mm
110,00 kr
1 * 1 Items
PE.
  • Both ends have tapered, push-on connectors
Suitable for drying gases.
  • Ø×L:
    20x200 mm
  • För rördiameter:
    8-10 mm
  • Total längd:
    270 mm