Orders LinkContactUsLinkComponent
EJ SE
EJ SE
8-10 mm, 220 mm, 20x150 mm
Katalog # 468-1211
Leverantör:   KARTELL
EJ SE
Katalog # 468-1211
Leverantör:  KARTELL
EJ SE
EJ SE
8-10 mm, 220 mm, 20x150 mm
Price
89,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
PE.
  • Both ends have tapered, push-on connectors
Suitable for drying gases.
Specifikationer
  • Ø×L:
    20x150 mm
  • För rördiameter:
    8-10 mm
  • Total längd:
    220 mm