Büchner-tratt
6000 ml, 240 mm
519-2367
: KARTELL
PP, white.
- Robust och lätt
- Topp och botten kan tas isär vilket underlättar rengöring
For filter paper or membrane filtration discs.
- Kapacitet:6000 ml
- För filter, diam.:240 mm