Orders LinkContactUsLinkComponent
Büchner-tratt
Büchner-tratt
390 ml, 90 mm
Catalog # 519-2364
Supplier:   KARTELL
Büchner-tratt
Catalog # 519-2364
Supplier:  KARTELL
Büchner-tratt
Büchner-tratt
390 ml, 90 mm
Price
430,00 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
PP, white.
  • Robust och lätt
  • Topp och botten kan tas isär vilket underlättar rengöring
For filter paper or membrane filtration discs.
Specifications
  • Kapacitet:
    390 ml
  • För filter, diam.:
    90 mm