Orders LinkContactUsLinkComponent
Büchner-tratt
Büchner-tratt
180 ml, 70 mm
Katalog # 519-2363
Leverantör:   KARTELL
Büchner-tratt
Katalog # 519-2363
Leverantör:  KARTELL
Büchner-tratt
Büchner-tratt
180 ml, 70 mm
Price
260,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
PP, white.
  • Robust och lätt
  • Topp och botten kan tas isär vilket underlättar rengöring
For filter paper or membrane filtration discs.
Specifikationer
  • Kapacitet:
    180 ml
  • För filter, diam.:
    70 mm