Büchner-tratt
40 ml, 42,5 mm
Katalog # 519-2361
Leverantör: KARTELL
Gå till:
Product Details & Documents
PP, white.
- Robust och lätt
- Topp och botten kan tas isär vilket underlättar rengöring
For filter paper or membrane filtration discs.
Specifikationer
- Kapacitet:40 ml
- För filter, diam.:42,5 mm