Order Entry
Sweden
Orders LinkContactUsLinkComponent
Klämventil

Klämventil

7,0 mm, 10 mm
Katalog # 227-4010
Leverantör:   KARTELL
Klämventil
Katalog # 227-4010
Leverantör:  KARTELL
Klämventil
Klämventil

7,0 mm, 10 mm

Price
28,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents

HDPE med PP-kran.

  • God kemikalieresistens
  • Inga smörjmedel behövs
  • God temperaturtålighet

Idealisk för att reglera eller stoppa gas- och vätskeflöden i slangkopplingar under lågt tryck (upp till 0,5 bar) eller för partiellt vakuum. Slät koppling, något avsmalnande på båda sidorna.

Specifikationer
  • Hål Ø.:
    7,0 mm
  • Seq:
    02
  • För slang ytterdiam.:
    10 mm