Orders LinkContactUsLinkComponent
Cooling Boxes
Cooling Boxes
25 l, Mörkantracit, 230×400×390 mm (ext); 180×350×375 mm (int)
Katalog # 478-0212
Leverantör:   KARTELL
Cooling Boxes
Katalog # 478-0212
Leverantör:  KARTELL
Cooling Boxes
Cooling Boxes
25 l, Mörkantracit, 230×400×390 mm (ext); 180×350×375 mm (int)
Price
2 275,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Cooling boxes are low temperature containers made of high impact polystyrene material, thermally isolated by means of a polyurethane isolating jacket.
  • Non-toxic
  • 100% food safe
Leveransinformation: Cooling block is available for cooling boxes.
Specifikationer
  • Kapacitet:
    25 l
  • Färg:
    Mörkantracit
  • Mått:
    230×400×390 mm (ext); 180×350×375 mm (int)
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Kapacitet
    B×D×H
    Tillgänglighet
    Price
  • HDPE cooling block for Kartell Frigo box
    HDPE cooling block for Kartell Frigo box
    KART3707
    500 ml
    17,5×9×3 cm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 135,00 kr