Orders LinkContactUsLinkComponent
Vägflaska, PP
Vägflaska, PP
360 ml, 70×118 mm
Katalog # 611-0105
Leverantör:   KARTELL
Vägflaska, PP
Katalog # 611-0105
Leverantör:  KARTELL
Vägflaska, PP
Vägflaska, PP
360 ml, 70×118 mm
Price
135,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Produktdetaljer och dokument
PP with lid.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Cylindrical shape, with knobbed lid.
Specifikationer
  • Diam×H:
    70×118 mm
  • Kapacitet:
    360 ml