Orders LinkContactUsLinkComponent
Vägflaska, PP
Vägflaska, PP
190 ml, 59×88 mm
Katalog # 611-9405
Leverantör:   KARTELL
Vägflaska, PP
Katalog # 611-9405
Leverantör:  KARTELL
Vägflaska, PP
Vägflaska, PP
190 ml, 59×88 mm
Price
145,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
PP with lid.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Cylindrical shape, with knobbed lid.
Specifikationer
  • Diam×H:
    59×88 mm
  • Kapacitet:
    190 ml