Orders LinkContactUsLinkComponent
Vägflaska, PP
Vägflaska, PP
30 ml, 49×29 mm
Katalog # 611-9403
Leverantör:   KARTELL
Vägflaska, PP
Katalog # 611-9403
Leverantör:  KARTELL
Vägflaska, PP
Vägflaska, PP
30 ml, 49×29 mm
Price
87,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
PP with lid.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Cylindrical shape, with knobbed lid.
Specifikationer
  • Diam×H:
    49×29 mm
  • Kapacitet:
    30 ml