Orders LinkContactUsLinkComponent
Vägflaska, PP
Vägflaska, PP
23 ml, 30×48 mm
Katalog # 611-0103
Leverantör:   KARTELL
Vägflaska, PP
Katalog # 611-0103
Leverantör:  KARTELL
Vägflaska, PP
Vägflaska, PP
23 ml, 30×48 mm
Price
82,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
PP with lid.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Cylindrical shape, with knobbed lid.
Specifikationer
  • Diam×H:
    30×48 mm
  • Kapacitet:
    23 ml