Orders LinkContactUsLinkComponent
Tanks
Tanks
Grå, 27 l, 340×455×250 mm
Katalog # 216-0256
Leverantör:   KARTELL
Tanks
Katalog # 216-0256
Leverantör:  KARTELL
Tanks
Tanks
Grå, 27 l, 340×455×250 mm
Price
990,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Made of HDPE, grey.
  • Moulded grips
  • Sturdy
Useful general purpose tanks that can be stacked for storage.
Specifikationer
  • Kapacitet:
    27 l
  • Färg:
    Grå
  • B×D×H:
    340×455×250 mm