Drip closures
Skruvlock med 40 mm munstycke, GL 18, droppflaskor med lång pip
Katalog # 217-0491
Leverantör: KARTELL
Gå till:
Product Details & Documents
HDPE, natural colour.
- Good chemical resistance, good temperature resistance
- Available in two lengths
- Attached cap
For narrow-neck bottles with round thread in accordance with DIN 168.
Specifikationer
- För:droppflaskor med lång pip
- Gänga:GL 18
- Beskrivning:Skruvlock med 40 mm munstycke
- Seq:02