Orders LinkContactUsLinkComponent
Drip closures
Drip closures
Skruvlock med 19 mm munstycke, GL 32, droppflaskor med kort pip
  217-0490
 :   KARTELL
Drip closures
  217-0490
 :  KARTELL
Drip closures
Drip closures
Skruvlock med 19 mm munstycke, GL 32, droppflaskor med kort pip
21,00 kr
1 * 1 Items
HDPE, natural colour.
  • Good chemical resistance, good temperature resistance
  • Available in two lengths
  • Attached cap
For narrow-neck bottles with round thread in accordance with DIN 168.
  • För:
    droppflaskor med kort pip
  • Gänga:
    GL 32
  • Beskrivning:
    Skruvlock med 19 mm munstycke
  • Seq:
    05