Orders LinkContactUsLinkComponent
Drip closures
Drip closures
Skruvlock med 19 mm munstycke, GL 25, droppflaskor med kort pip
Katalog # 217-0489
Leverantör:   KARTELL
Drip closures
Katalog # 217-0489
Leverantör:  KARTELL
Drip closures
Drip closures
Skruvlock med 19 mm munstycke, GL 25, droppflaskor med kort pip
Price
16,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
HDPE, natural colour.
  • Good chemical resistance, good temperature resistance
  • Available in two lengths
  • Attached cap
For narrow-neck bottles with round thread in accordance with DIN 168.
Specifikationer
  • För:
    droppflaskor med kort pip
  • Gänga:
    GL 25
  • Beskrivning:
    Skruvlock med 19 mm munstycke
  • Seq:
    03