Drip closures
Skruvlock med 16 mm munstycke, GL 18, droppflaskor med kort pip
217-0488
: KARTELL
HDPE, natural colour.
- Good chemical resistance, good temperature resistance
- Available in two lengths
- Attached cap
For narrow-neck bottles with round thread in accordance with DIN 168.
- För:droppflaskor med kort pip
- Gänga:GL 18
- Beskrivning:Skruvlock med 16 mm munstycke
- Seq:01