Orders LinkContactUsLinkComponent
Pasteurpipett
Pasteurpipett, 5,0 ml, Ø×L 10×195 mm, 5,0 ml, 10 mm, 195 mm, -
  612-1780
 :   KARTELL
Pasteurpipett
  612-1780
 :  KARTELL
Pasteurpipett
Pasteurpipett
Pasteurpipett, 5,0 ml, Ø×L 10×195 mm, 5,0 ml, 10 mm, 195 mm, -
465,00 kr
1 * 100 Items
PE, graderad.
  • Gjuten i ett stycke
  • Med hög kapacitet för uppsugning och överföring av vätskor
  • Idealisk ersättning för traditionell pasteurpipett i glas och Peleusboll
  • Ø utv.:
    10 mm
  • Steril:
    -
  • Kapacitet:
    5,0 ml
  • Beskrivning:
    Pasteurpipett, 5,0 ml, Ø×L 10×195 mm
  • Längd:
    195 mm