Orders LinkContactUsLinkComponent
Pasteurpipett
Pasteurpipett
Pasteurpipett, 1,5 ml, Ø×L 8×134 mm, 1,5 ml, 8, 134 mm, -
Katalog # 612-1778
Leverantör:   KARTELL
Pasteurpipett
Katalog # 612-1778
Leverantör:  KARTELL
Pasteurpipett
Pasteurpipett
Pasteurpipett, 1,5 ml, Ø×L 8×134 mm, 1,5 ml, 8, 134 mm, -
Price
435,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 100 Items
Product Details & Documents
PE, graderad.
  • Gjuten i ett stycke
  • Med hög kapacitet för uppsugning och överföring av vätskor
  • Idealisk ersättning för traditionell pasteurpipett i glas och Peleusboll
Specifikationer
  • Ø utv.:
    8
  • Steril:
    -
  • Kapacitet:
    1,5 ml
  • Beskrivning:
    Pasteurpipett, 1,5 ml, Ø×L 8×134 mm
  • Längd:
    134 mm