Orders LinkContactUsLinkComponent
Objektglaslåda
Objektglaslåda
Grå, PS, 50, 97×230×35 mm
Katalog # 631-9141
Leverantör:   KARTELL
Objektglaslåda
Katalog # 631-9141
Leverantör:  KARTELL
Objektglaslåda
Objektglaslåda
Grå, PS, 50, 97×230×35 mm
Price
335,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
High impact resistant slide boxes with removable lids.
  • Well spaced slots for easy handling of slides
  • Numbering for cross reference with corresponding index card
  • Locating lugs so boxes can be stacked
W×D×H: 83×98×38 mm (for 25); 97×230×35 mm (for 50); 280×230×35 mm (for 100)
Specifikationer
  • Antal objektglas:
    50
  • Färg:
    Grå
  • Material:
    PS
  • B×D×H:
    97×230×35 mm