Orders LinkContactUsLinkComponent
Stativplatta
Stativplatta
Modell A, 300×150 mm
Katalog # 241-3215
Leverantör:   KARTELL
Stativplatta
Katalog # 241-3215
Leverantör:  KARTELL
Stativplatta
Stativplatta
Modell A, 300×150 mm
Price
1 775,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
PP-stativplatta med stav i krompläterat stål. Idealisk för användning som stativ för byretter, trattar och separertrattar. Rekommenderas inte för högre vikter.
  • Stavarna är 250 mm långa, har diam. 12 mm och kan skruvas ihop så att önskad längd uppnås
  • Modell A: Stativplatta 300×150×15 mm med mitthål
  • Modell B: Stativplatta 300×150×15 mm med acentriskt hål
Beställningsinformation: Levereras med 2 stavar, 250×12 mm. Extrastavar kan beställas separat.
Specifikationer
  • Beskrivning:
    Modell A
  • L×B:
    300×150 mm
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Spare rod, chromium-plated steel, 12×250 mm
    Spare rod, chromium-plated steel, 12×250 mm
    241-3217
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 750,00 kr