Orders LinkContactUsLinkComponent
Exsickatorplatta
PP, 189 mm
Katalog # 467-2111
Leverantör:   KARTELL
Exsickatorplatta
Katalog # 467-2111
Leverantör:  KARTELL
Exsickatorplatta
Exsickatorplatta
PP, 189 mm
Price
270,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Perforerad PP-exsickatorplatta. Lämplig för användning med exsickator 467-2115, 467-2120 och 467-2125. Får endast användas i rumstemperatur, ej lämplig för användning i heta smältdeglar.
Specifikationer
  • Ø:
    189 mm
  • Typ:
    PP
  • Seq:
    02