Analystratt
282 mm, 143 mm, 14 mm, 183 mm
Katalog # 221-1819
Leverantör: KARTELL
Gå till:
Product Details & Documents
PP, genomskinlig.
- Inre räfflor i 58° vinkel för snabbare filtrering
- Yttre räfflor hindrar luft från att fastna under filterpappret
- Autoklaverbar
Med inre och yttre räfflor. Vinkel 60°.
Specifikationer
- Tratt, y.d.:183 mm
- Längd:282 mm
- Rör, y.d.:14 mm
- Rörlängd:143 mm