Analystratt
230 mm, 115 mm, 14 mm, 150 mm
Katalog # 221-1818
Leverantör: KARTELL
Gå till:
Product Details & Documents
PP, genomskinlig.
- Inre räfflor i 58° vinkel för snabbare filtrering
- Yttre räfflor hindrar luft från att fastna under filterpappret
- Autoklaverbar
Med inre och yttre räfflor. Vinkel 60°.
Documents
KART155_TDS_EN
Datablad
Specifikationer
- Tratt, y.d.:150 mm
- Längd:230 mm
- Rör, y.d.:14 mm
- Rörlängd:115 mm