Analystratt
177 mm, 86 mm, 11 mm, 120 mm
Katalog # 221-1520
Leverantör: KARTELL
Gå till:
Product Details & Documents
PP, genomskinlig.
- Inre räfflor i 58° vinkel för snabbare filtrering
- Yttre räfflor hindrar luft från att fastna under filterpappret
- Autoklaverbar
Med inre och yttre räfflor. Vinkel 60°.
Documents
KART155_TDS_EN
Datablad
Specifikationer
- Tratt, y.d.:120 mm
- Längd:177 mm
- Rör, y.d.:11 mm
- Rörlängd:86 mm