Analystratt
152 mm, 82 mm, 11 mm, 100 mm
221-1816
: KARTELL
PP, genomskinlig.
- Inre räfflor i 58° vinkel för snabbare filtrering
- Yttre räfflor hindrar luft från att fastna under filterpappret
- Autoklaverbar
Med inre och yttre räfflor. Vinkel 60°.
- Tratt, y.d.:100 mm
- Längd:152 mm
- Rör, y.d.:11 mm
- Rörlängd:82 mm