Analystratt
127 mm, 69 mm, 10 mm, 81 mm
Catalog # 221-1815
Supplier: KARTELL
Jump to:
Product Details & Documents
PP, genomskinlig.
- Inre räfflor i 58° vinkel för snabbare filtrering
- Yttre räfflor hindrar luft från att fastna under filterpappret
- Autoklaverbar
Med inre och yttre räfflor. Vinkel 60°.
Documents
KART155_TDS_EN
Datasheet
Specifications
- Tratt, y.d.:81 mm
- Längd:127 mm
- Rör, y.d.:10 mm
- Rörlängd:69 mm