Analystratt
112 mm, 63 mm, 9 mm, 66 mm
Catalog # 221-1814
Supplier: KARTELL
Jump to:
Product Details & Documents
PP, genomskinlig.
- Inre räfflor i 58° vinkel för snabbare filtrering
- Yttre räfflor hindrar luft från att fastna under filterpappret
- Autoklaverbar
Med inre och yttre räfflor. Vinkel 60°.
Specifications
- Tratt, y.d.:66 mm
- Längd:112 mm
- Rör, y.d.:9 mm
- Rörlängd:63 mm