Orders LinkContactUsLinkComponent
Analystratt
Analystratt
77 mm, 44 mm, 5 mm, 46 mm
Katalog # 221-1813
Leverantör:   KARTELL
Analystratt
Katalog # 221-1813
Leverantör:  KARTELL
Analystratt
Analystratt
77 mm, 44 mm, 5 mm, 46 mm
Price
29,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
PP, genomskinlig.
  • Inre räfflor i 58° vinkel för snabbare filtrering
  • Yttre räfflor hindrar luft från att fastna under filterpappret
  • Autoklaverbar
Med inre och yttre räfflor. Vinkel 60°.
Documents
Specifikationer
  • Tratt, y.d.:
    46 mm
  • Längd:
    77 mm
  • Rör, y.d.:
    5 mm
  • Rörlängd:
    44 mm