Analystratt
64 mm, 38 mm, 5 mm, 37 mm
Katalog # 221-1812
Leverantör: KARTELL
Gå till:
Product Details & Documents
PP, genomskinlig.
- Inre räfflor i 58° vinkel för snabbare filtrering
- Yttre räfflor hindrar luft från att fastna under filterpappret
- Autoklaverbar
Med inre och yttre räfflor. Vinkel 60°.
Documents
KART155_TDS_EN
Datablad
Specifikationer
- Tratt, y.d.:37 mm
- Längd:64 mm
- Rör, y.d.:5 mm
- Rörlängd:38 mm