Orders LinkContactUsLinkComponent
Analystratt
Analystratt
55 mm, 39 mm, 4 mm, 27 mm
Catalog # 221-1811
Supplier:   KARTELL
Analystratt
Catalog # 221-1811
Supplier:  KARTELL
Analystratt
Analystratt
55 mm, 39 mm, 4 mm, 27 mm
Price
20,00 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
PP, genomskinlig.
  • Inre räfflor i 58° vinkel för snabbare filtrering
  • Yttre räfflor hindrar luft från att fastna under filterpappret
  • Autoklaverbar
Med inre och yttre räfflor. Vinkel 60°.
Documents
Specifications
  • Tratt, y.d.:
    27 mm
  • Längd:
    55 mm
  • Rör, y.d.:
    4 mm
  • Rörlängd:
    39 mm