Orders LinkContactUsLinkComponent
Holders for test tubes
Holders for test tubes
10, 16 mm, 220×55×62,5 mm
Katalog # 212-6710
Leverantör:   KARTELL
Holders for test tubes
Katalog # 212-6710
Leverantör:  KARTELL
Holders for test tubes
Holders for test tubes
10, 16 mm, 220×55×62,5 mm
Price
160,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
PP, white.
  • Good thermal and chemical resistance
  • Can be used in water baths
  • The tubes contents are always visible
Designed for titrations.
Specifikationer
  • För rördiameter:
    16 mm
  • Ant. hål:
    10
  • B×D×H:
    220×55×62,5 mm
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Base plate that can hold two racks, 202×156×13,5 mm
    Base plate that can hold two racks, 202×156×13,5 mm
    212-6897
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 205,00 kr