Orders LinkContactUsLinkComponent
Mikrorör
Mikrorör
Mikrorör, 0,5 ml, Färglös, with attached lid, Eppendorf® / Vitraton Akes® type, non graduated, conical bottom, non sterile
Katalog # 211-2904
Leverantör:   KARTELL
Mikrorör
Katalog # 211-2904
Leverantör:  KARTELL
Mikrorör
Mikrorör
Mikrorör, 0,5 ml, Färglös, with attached lid, Eppendorf® / Vitraton Akes® type, non graduated, conical bottom, non sterile
Price
410,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1.000 Items
Product Details & Documents
Mikrorör av PP/PF med vidhängande lock. Konisk botten. Volym 0,75 ml. Storlek 32×8 mm.
Förpackning: 1000 st per påse.
Documents
Specifikationer
  • Typ:
    with attached lid, Eppendorf® / Vitraton Akes® type
  • Version:
    non graduated, conical bottom, non sterile
  • Kapacitet:
    0,5 ml
  • Färg:
    Färglös
  • Beskrivning:
    Mikrorör