Orders LinkContactUsLinkComponent
Forceps, precision, extra sharp
Forceps, precision, extra sharp
Curved, Grön, 105 mm
Katalog # BOCH1867
Leverantör:   BOCHEM
Forceps, precision, extra sharp
Katalog # BOCH1867
Leverantör:  BOCHEM
Forceps, precision, extra sharp
Forceps, precision, extra sharp
Curved, Grön, 105 mm
Price
425,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Precision forceps made from PTFE coated stainless steel.
Specifikationer
  • Typ:
    Curved
  • Färg:
    Grön
  • Längd:
    105 mm
  • Seq:
    02