Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, pH buffer capsules
VWR®, pH buffer capsules
Capsules, 4,01, ±0,02, Orange, 100 ml, 5 tubes, 10 kapslar/tube, 5 plastic tubes, 10 capsules/tube, 50
Katalog # 332732B
Leverantör:   VWR Chemicals
VWR®, pH buffer capsules
Katalog # 332732B
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
VWR®, pH buffer capsules
VWR®, pH buffer capsules
Capsules, 4,01, ±0,02, Orange, 100 ml, 5 tubes, 10 kapslar/tube, 5 plastic tubes, 10 capsules/tube, 50
CAS-nummer:  
Price
2 625,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 50 Items
Product Details & Documents
  • Colour coded for easy identification
  • Preservative-free
  • Extended shelf life
  • Add one capsule to 100 ml of distilled water
Specifikationer
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    5 tubes, 10 kapslar/tube
  • Förp.:
    50
  • Färg:
    Orange
  • Beskrivning:
    Capsules
  • pH noggrannhet:
    ±0,02
  • Slutlig volym:
    100 ml
  • Pk Info:
    5 plastic tubes, 10 capsules/tube
  • pH-värde:
    4,01
Specifikationer