Orders LinkContactUsLinkComponent
Basic Violet 3, ren indicator
Glass bottle for solids, 25 g
Katalog # ACRO212120250
Irriterande
Hälsa
Frätande
Miljö
Leverantör:   Thermo Fisher Scientific
Basic Violet 3, ren indicator
Katalog # ACRO212120250
CAS-nummer:  548-62-9
Basic Violet 3, ren indicator
Basic Violet 3, ren indicator
Glass bottle for solids, 25 g
CAS-nummer:  548-62-9
Price
625,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonymer:  4-[4,4'-Bis(dimetylamino) benzhydryliden]cyklohexa-2,5-dien-1-ylidendimetylammoniumklorid, CI 42555
  • CAS-nummer:548-62-9
  • Formel:C₂₅H₃₀ClN₃
  • MDL-nummer:MFCD00011750
  • Molecular Weight:407.99 g/mol
  • Merck Index:13,04406
  • Smält Pt:173 °C (dec.)
  • Densitet:1,19 g/cm³ (20 °C)
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • EINECS:208-953-6
  • FN:3077
  • ADR:9,III
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Appearance:
    Dark green Crystalline powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • UV spectrum:
    Complies
  • Sensitivity:
    (as indicator) Passes test
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle for solids
  • Förp.:
    25 g
Specifikationer