Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriumhydroxid 98.5%, pellets for analysis
Natriumhydroxid 98.5%, pellets for analysis
Plastic bottle, 2,5 kg
Katalog # ACRO206060025
Frätande
Leverantör:   Thermo Fisher Scientific
Natriumhydroxid 98.5%, pellets for analysis
Katalog # ACRO206060025
CAS-nummer:  1310-73-2
Natriumhydroxid 98.5%, pellets for analysis
Natriumhydroxid 98.5%, pellets for analysis
Plastic bottle, 2,5 kg
CAS-nummer:  1310-73-2
Price
1 200,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 2,5 kg
Produktdetaljer och dokument
Synonymer:  Natronlut, Kaustik soda
  • CAS-nummer:1310-73-2
  • Formel:NaOH
  • MDL-nummer:MFCD00003548
  • Molecular Weight:40 g/mol
  • Kokande Pt:1390 °C (760 mmHg)
  • Smält Pt:318 °C
  • Densitet:2,13 g/cm³ (20 °C)
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • FN:1823
  • ADR:8,II
Dokument
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Appearance:
    White Pellets
  • Titration with HCl:
    ≥98.0 %
  • Chloride (Cl):
    ≤70 ppm
  • Phosphate (PO4):
    ≤3 ppm
  • Sulfate (SO4):
    ≤40 ppm
  • Sodium carbonate (Na2CO3):
    ≤0.5 %
  • Aluminium (Al):
    ≤5 ppm
  • Calcium (Ca):
    ≤10 ppm
  • Iron (Fe):
    ≤8 ppm
  • Nickel (Ni):
    ≤3 ppm
  • Potassium (K):
    ≤0.1 %
  • Silver (Ag):
    ≤1 ppm
  • Heavy metals (as Pb):
    ≤10 ppm
  • Silicon dioxide (SiO2):
    ≤20 ppm
  • Nitrogen compounds (as N):
    ≤0.0003 %
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    2,5 kg