Order Entry
Sweden
Orders LinkContactUsLinkComponent
Fibronektin

Fibronektin

1 mg
Katalog # 734-0085
   Low Manufacturing Impact
Leverantör:   Corning
Fibronektin
Katalog # 734-0085
Leverantör:  Corning
   Low Manufacturing Impact
CAS-nummer:  
Fibronektin
Fibronektin

1 mg

CAS-nummer:  
Price
2 525,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 mg
Produktdetaljer och dokument

Fibronektin (FN) finns i extracellulär matrix och plasma, dess huvudsakliga funktion är vid cellmigration under sårläkning och differentiering. Den kan användas som ett tunt ytskikt (coating) på cellodlingsytor för att främja cellvidhäftning, spridning och proliferering av ett stort antal olika celltyper.

Quality controlled by SDS-PAGE and tested and found negative for bacteria, fungi and mycoplasma. Source material tested for hepatitis B antigen and HIV-1 antibody.

Specifikationer

Specifikationer

  • Förp.:
    1 mg
  • Förvaringsförhållanden:
    Stabil i tre månader vid 2-8 °C (frystorkad) eller två veckor i -20 °C (löst).
  • Cat. No.:
    734-0085
  • Källa:
    Human plasma
  • Miljöcertificering:
    ISO 14001 - Bedford
  • Protein/peptide name:
    Fibronectin
  • Formulering:
    Frystorkat från CAPS buffer innehållande NaCl och CaCl2 , pH 11,0, upplöses i destillerat vatten (skaka/snurra ej)
  • Renhet:
    Kvalitetskontrollerad med SDS-page, testad och befunnits fri från bakterier, svamp och mykoplasma. Källmaterial testad för hepatit B-antigen och HIV-1-antikropp
  • Species:
    Human
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact

Specifikationer