Cellstrainer, Falcon®
Cellstrainer, 100 µm porstorlek, gul ram
Leverantör: Corning
Gå till:
Product Details & Documents
Ett enkelt sätt att få en mer enhetlig suspension av enstaka celler. Gjort av starkt nylonnät med 40, 70 eller 100 µm porer som är jämnt fördelade för optimal prestanda inom flera olika användningsområden. Ett snabbare och enklare alternativ till nätfiltrering i procedurer som omfattar dissociering av celler från antingen klumpar eller primärvävnad.
- Formpressad, färgkodad PP-ram med flik för enkel hantering
- Passar perfekt i ett 50 ml Falcon® koniskt rör eller annat rör i liknande storlek
- Steriliserad med gammastrålning och individuellt förpackade
- Förlängd kant på silen för aseptisk hantering med pincetter
Beställningsinformation: Packaged individually in bags.
Specifikationer
- Beskrivning:Cellstrainer, 100 µm porstorlek, gul ram