Orders LinkContactUsLinkComponent
Cellstrainer, Falcon®
Cellstrainer, Falcon®
Cellstrainer, 70 µm porstorlek, vit ram
Katalog # 734-0003
Leverantör:   Corning
Cellstrainer, Falcon®
Katalog # 734-0003
Leverantör:  Corning
Cellstrainer, Falcon®
Cellstrainer, Falcon®
Cellstrainer, 70 µm porstorlek, vit ram
Price
2 150,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 50 Items
Product Details & Documents
Ett enkelt sätt att få en mer enhetlig suspension av enstaka celler. Gjort av starkt nylonnät med 40, 70 eller 100 µm porer som är jämnt fördelade för optimal prestanda inom flera olika användningsområden. Ett snabbare och enklare alternativ till nätfiltrering i procedurer som omfattar dissociering av celler från antingen klumpar eller primärvävnad.
  • Formpressad, färgkodad PP-ram med flik för enkel hantering
  • Passar perfekt i ett 50 ml Falcon® koniskt rör eller annat rör i liknande storlek
  • Steriliserad med gammastrålning och individuellt förpackade
  • Förlängd kant på silen för aseptisk hantering med pincetter
Beställningsinformation: Packaged individually in bags.
Specifikationer
  • Beskrivning:
    Cellstrainer, 70 µm porstorlek, vit ram