Pipette tips, microvolume, Corning®
Rund spets, 0,5 - 10 µl, -, Transparent, Eppendorf, andra ultramikropipetter, Bulk; 10 000 spetsar/påse
Leverantör: Corning
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
These microvolume tips provide accurate, reliable performance and are designed for use with major brand ultra-micropipettors.
- All racked tips are certified RNase-/DNase-free and non pyrogenic
- Exceptional durability: all tip racks stand up to the demands of use with multi-channel pipettors and withstand repeated autoclaving cycles
Dokument
Certificates
Sök efter LOT-nummerSpecifikationer
- Förp.:Bulk; 10 000 spetsar/påse
- Steril:-
- Volym:0,5 - 10 µl
- Tip style:Rund spets
- Spets färg:Transparent
- För användning med:Eppendorf, andra ultramikropipetter
Rekommendationer
Rekommendationer anpassas endast baserat på dina shoppingpreferenser om du har gett ditt samtycke genom att aktivera "Förbättra min shoppingupplevelse" på sidan "Personlig information".
Annars får du generiska rekommendationer.