Svampar, VertiKlean®
Icke-steril, Ljusgul, 215×108 mm, 15,7 mm, 8 svampar/påse
Katalog # 115-0179
Leverantör: CONTEC
Gå till:
Product Details & Documents
VertiKlean Sponge är en laboratoriesvamp för engångsbruk. Den består av torkmaterialet Polynit som laminerades till ett rent esterskum. Svampen är laserskuren för att den ska täta kanterna helt och hållet. Den är utformad för allmän rengöring och torkning men är också perfekt för användning i laboratorier.
- Polyesterskum med hög sorptionsförmåga och Polynit-tygets motståndskraft mot nötning.
- Autoklaverbar
Specifikationer
- Förp.:8 svampar/påse
- Färg:Ljusgul
- Beskrivning:Icke-steril
- L×B:215×108 mm
- Tjocklek:15,7 mm