Testkapsel
TX26L, test cap, Lumberg type, +70 °C
Katalog # 620-0380
Leverantör: COMARK
Gå till:
Product Details & Documents
Certifierade testkapslar kan användas för snabb kontroll av termometerns funktion mot specifikationer. De kopplas på termometern i stället för en givare och består av ett motstånd som motsvarar exakt en given temperatur.
Specifikationer
- Mätområde:+70 °C
- Beskrivning:TX26L, test cap, Lumberg type