Testkapsel
TX25L, test cap, Lumberg type, +63 °C
Katalog # 620-0379
Leverantör: COMARK
Gå till:
Product Details & Documents
Certifierade testkapslar kan användas för snabb kontroll av termometerns funktion mot specifikationer. De kopplas på termometern i stället för en givare och består av ett motstånd som motsvarar exakt en given temperatur.
Specifikationer
- Mätområde:+63 °C
- Beskrivning:TX25L, test cap, Lumberg type