Testkapsel
TX24L, test cap, Lumberg type, +3 °C
620-0378
: COMARK
Certifierade testkapslar kan användas för snabb kontroll av termometerns funktion mot specifikationer. De kopplas på termometern i stället för en givare och består av ett motstånd som motsvarar exakt en given temperatur.
- Mätområde:+3 °C
- Beskrivning:TX24L, test cap, Lumberg type