Testkapsel
TX23L, test cap, Lumberg type, 0 °C
Catalog # 620-0377
Supplier: COMARK
Jump to:
Product Details & Documents
Certifierade testkapslar kan användas för snabb kontroll av termometerns funktion mot specifikationer. De kopplas på termometern i stället för en givare och består av ett motstånd som motsvarar exakt en given temperatur.
Specifications
- Mätområde:0 °C
- Beskrivning:TX23L, test cap, Lumberg type